Stampa…
Unità di filtrazione sottovuoto
Fornitore: Sartorius
16306 16315
516-7015EA 262 EUR
516-7015 511-0132
Unità di filtrazione sottovuoto
Imbuti Imbuti filtranti a membrana
In vetro borosilicato, pinza di bloccaggio in alluminio, autoclavabile.
Apparecchio di filtrazione sottovuoto per controllo particellare, filtrazione di chiarificazione e ibridazione.
516-7015: con portafiltro in fibra di vetro
511-0132: con portafiltro in acciaio inossidabile con rivestimento in PTFE