Stampa…
Unità di filtrazione sottovuoto
Fornitore: Sartorius
16510 16511
512-3310EA 190 EUR
512-3310 512-3311
Unità di filtrazione sottovuoto
Imbuti Imbuti filtranti a membrana
In PC autoclavabile
Per la chiarificazione o la filtrazione sterile di soluzioni acquose in quantità fino a 200 ml.
512-3310 con matraccio di raccolta di ±250 ml per sottopressione e per leggera sovrappressione.
512-3311 senza recipiente di raccolta, utilizzabile in combinazione con collettori Combisart.
Per filtrazioni sterili. Il portafiltro è dotato di filtro in fibra di vetro che consente una ventilazione sterile, evitando la contaminazione del filtrato sterile.