Stampa…
Imbuto BioSart® 250
Fornitore: Sartorius
16407-25-ALK 16407-25-ACK
516-7024EA 186 EUR
516-7024 512-3558
Imbuto BioSart® 250
Imbuti Imbuti filtranti a membrana
Imbuti sterili monouso in plastica, per il conteggio di colonie e particelle. Da utilizzare con membrane Sartorius e dischi per i terreni di coltura.