Stampa…
Maniche per filtrazione sotto vuoto
Fornitore: DEUTSCH NEUMANN
2010181 2010011 2010021 2010031 2010041 2010051 2010061 2010071 2010081 2010022 2010032 2010042 2010182 2010052 2010012 2010062 2010072 2010082
519-4400EA 27 EUR
519-4400 519-4405 519-4410 519-4415 519-4420 519-4425 519-4430 519-4435 519-4440 511-0293 511-0294 511-0295 511-0300 511-0296 511-0292 511-0297 511-0298 511-0299
Maniche per filtrazione sotto vuoto
Supporti Maniche di supporto
Gomma, autoclavabile.
Coniche, per utilizzo con matracci per filtrazione.