Stampa…
Imbuti secondo il Dr. Hirsch
Fornitore: MORGAN ADVANCED MATERIALS HALD
L126/00 L126/000 L126/4/0A L126/5/0
519-2395EA 61.3 EUR
519-2395 519-2394 519-2393 519-2391
Imbuti secondo il Dr. Hirsch
Imbuti Imbuti per filtrazione Imbuti filtranti
White glazed porcelain.
Funnel with integral perforated filter plate can be used with paper or membrane discs.
Certificazioni: DIN 12 905 (except 519-2392 and 519-2393).