Stampa…
Imbuto gocciolatore con equilibratore di pressione
Fornitore: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
04354914 04355814 04357014 04353714 04352814 04352211 04352811 04353711
271-5164EA 112 EUR
271-5164 271-5165 271-5166 271-5163 271-5162 271-5154 271-5152 271-5153
Imbuto gocciolatore con equilibratore di pressione
Imbuti Imbuti Contagocce
In vetro borosilicato DURAN®, trasparente, con rubinetto in vetro.
  • Ottima resistenza chimica
  • Resistenza ad alte temperature
  • Espansione termica minima per garantire una resistenza relativamente elevata alle variazioni di temperatura
Standard ground joint cone and socket, with divisions for approximate volume reading. Stopcock with thread guard.