Stampa…
Imbuto gocciolatore senza equilibratore di pressione
Fornitore: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
04154914 04155814 04157014 04152811 04152814 04153711 04153714 04152211
271-5114EA 96.1 EUR
271-5114 271-5115 271-5116 271-5102 271-5112 271-5103 271-5113 201-0896
Imbuto gocciolatore senza equilibratore di pressione
Imbuti Imbuti Contagocce
In vetro borosilicato DURAN®, trasparente, con rubinetto in vetro.
  • Ottima resistenza chimica
  • Resistenza ad alte temperature
  • Espansione termica minima per garantire una resistenza relativamente elevata alle variazioni di temperatura
Cono a smeriglio standard maschio e femmina. Con divisioni. Rubinetto in vetro con protezione della filettatura.