Stampa…
Imbuto gocciolatore con equilibratore di pressione
Fornitore: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
04372811 04373711 04374914 04375814 04377014 04372814 04373714 04372211
201-5172EA 99.8 EUR
201-5172 201-5173 201-5184 201-5185 201-5186 201-5182 201-5183 201-0897
Imbuto gocciolatore con equilibratore di pressione
Imbuti Imbuti Contagocce
In vetro borosilicato DURAN®, trasparente, con rubinetto in PTFE.
  • Ottima resistenza chimica
  • Resistenza ad alte temperature
  • Espansione termica minima per garantire una resistenza relativamente elevata alle variazioni di temperatura
Cono a smeriglio standard maschio e femmina con divisioni per letture di volume approssimative.