Stampa…
Imbuto per giunti smerigliati conici
Fornitore: Brand
94910 94905 94915
241-0232EA 70.2 EUR
241-0232 241-0231 221-0166
Imbuto per giunti smerigliati conici
Imbuti Imbuti per filtrazione Imbuti per giunti conici
PP, translucent.
  • Ideale per travasare reagenti liquidi o in polvere in contenitori a più colli
  • Ottima resistenza chimica
  • Autoclavabili
The funnel body is flattened on the side and the end of the shaft is shaped to fit conical ground joints.