Stampa…
Imbuti DURAN®, per polveri
Fornitore: DWK Life Sciences
213543804 213544603 213545102 213545505 213546107 213544106 213543307
221-1700EA 21.4 EUR
221-1700 221-1605 221-1702 221-1703 221-1704 221-1701 221-0281
Imbuti DURAN®, per polveri
Imbuti Imbuti per polveri
DURAN®, vetro borosilicato 3.3 trasparente.
  • Buone proprietà chimiche e fisiche
  • Per usi in applicazioni che non prevedono elevate sollecitazioni termiche (vetro soda-calcico) o che richiedono buona resistenza termica (vetro borosilicato DURAN®)
  • Pulizia semplice e rapida
Con pareti interne lisce. Per il travaso di materiali in polvere. Anche per liquidi. Bordo superiore molato e lucidato a fuoco.