Stampa…
Imbuto con gambo corto, scanalato, DURAN®
Fornitore: DWK Life Sciences
213523802 213524104 213524601 213525709 213526105
221-0139EA 39.9 EUR
221-0139 519-2547 221-1182 221-0140 221-0141
Imbuto con gambo corto, scanalato, DURAN®
Imbuti Imbuti per filtrazione Imbuti filtranti
DURAN®, vetro borosilicato 3.3 trasparente, pareti scanalate.
  • Ottima resistenza chimica
  • Resistenza alle alte temperature
  • Espansione termica minima, che conferisce una resistenza relativamente elevata ai cambiamenti di temperatura
Per la filtrazione rapida. Pareti inclinate di 60°. Bordo imbuto molato e lucidato a fuoco.