Stampa…
Imbuto con gambo corto
Fornitore: KARTELL
172 173 174 175 176 177 178 4171 4179
221-1521EA 3.8 EUR
221-1521 221-1522 221-1523 221-1524 221-1525 221-0080 221-0081 221-1263 221-0082
Imbuto con gambo corto
Imbuti Imbuti per filtrazione Imbuti filtranti
HDPE, translucent.
  • Buona resistenza alle sostanze chimiche
  • Con bordo circolare per evitare tracimazioni
  • Scanalature esterne per la rimozione senza ostacoli dell'aria durante la filtrazione
Con pareti interne lisce. Robusti e spessi. Imbuti universali per le più svariate applicazioni. Dotati di occhiello per appenderli con comodità.