Stampa…
Imbuto per analisi, Nalgene®
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
4250-0035 4250-0055 4250-0065 4250-0075 4250-0100 4250-0160
221-0164EA 43.7 EUR
221-0164 221-0084 221-0085 221-0086 221-0088 221-0089
Imbuto per analisi, Nalgene®
Imbuti Imbuti per filtrazione Imbuti analitici
In PPCO traslucido.
  • Scanalature interne con un angolo di 58° per accelerare il processo di filtraggio
  • Le scanalature esterne evitano l'accumulo d'aria sotto la carta da filtro
  • Autoclavabili
Con scanalature interne ed esterne. Pareti inclinate di 60°.