Stampa…
Imbuto con gambo corto, Nalgene®
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
4260-0040 4260-0060 4260-0100
221-0096EA 42.7 EUR
221-0096 221-0097 221-0098
Imbuto con gambo corto, Nalgene®
Imbuti Imbuti per filtrazione Imbuti filtranti
LDPE, trasparente.
  • Buona resistenza alle sostanze chimiche
  • Le versioni più grandi sono dotate di alette esterne per scarico dell'aria e dispongono di un occhiello di aggancio
  • Ideali per il filtraggio in condizioni di depressione
Con pareti interne lisce. Costruzione molto stabile.