Stampa…
Imbuto con gambo lungo
Fornitore: KARTELL
162 164 165
221-1860EA 11.4 EUR
221-1860 221-1861 221-1862
Imbuto con gambo lungo
Imbuti Imbuti per filtrazione Imbuti filtranti
PP, trasparente
  • Scanalature interne per l'accelerazione del processo di filtrazione
  • Ottima resistenza chimica, autoclavabili
  • Per utilizzo con carta da filtro standard
Con scanalature interne per una rapida filtrazione. Pareti inclinate di 60°.