Stampa…
Imbuto con giunto conico
Fornitore: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
05321003 05321001 05321004 05321002
221-0137EA 50 EUR
221-0137 221-1185 221-0138 221-0136
Imbuto con giunto conico
Imbuti Imbuti per filtrazione Imbuti con giunti conici
Vetro borosilicato 3,3.
  • Ottima resistenza ai prodotti chimici
  • Resistenza ad alte temperature
  • Espansione termica minima per garantire una resistenza relativamente elevata alle variazioni di temperatura
Ideali per introdurre reagenti liquidi o in polvere nei matracci con molature standard.