Stampa…
Imbuti per fusti
Fornitore: VITLAB
41794 41894 41994 42393 42294
221-1411EA 9.6 EUR
221-1411 221-1412 221-1413 221-1415 221-1414
Imbuti per fusti
Imbuti Imbuti per filtrazione Imbuti per fusti
In PP o HDPE trasparente.
  • Ottima (PP) o buona (HDPE) resistenza chimica
  • Inserto filtro in acciaio inox /alluminio disponibile separatamente per le taglie da 200 e 250 mm.
  • Rapidi e facili da pulire
For filling containers with large quantities of liquid or powdered substances quickly.