Stampa…
Imbuti per polveri
Fornitore: BOCHEM
8720 8721 8722 8723
221-1617EA 366 EUR
221-1617 221-1618 221-1619 221-1620
Imbuti per polveri
Imbuti Imbuti per polveri
In acciaio inox 18/10
  • Pareti interne lisce
  • Robusti e resistenti
  • Buona resistenza chimica, altissima resistenza termica
Con gambo largo e corto.