Stampa…
Imbuto con gambo lungo, DURAN®
Fornitore: DWK Life Sciences
213533306 213533803 213534105
221-0142EA 35.7 EUR
221-0142 221-0143 221-1181
Imbuto con gambo lungo, DURAN®
Imbuti Imbuti per filtrazione Imbuti filtranti
DURAN®, vetro borosilicato 3,3 trasparente.
  • Ottima resistenza chimica
  • Elevata resistenza termica
  • Espansione termica minima per garantire una resistenza relativamente elevata alle variazioni di temperatura
With smooth internal walls. Cone angle 60°.
DIN ISO 4798 (exept 221-0143 and 221-1181)
Certificazioni: DIN ISO 4798 (eccetto 221-0143 e 221-1181)