Stampa…
Funnels, analytical with long stem, SP Bel-Art
Fornitore: Bel-Art Products, a Part of SP
F146440000 F146480000 F146500000 F146400000 F146420000 F146460000
221-0279EA 77.5 EUR
221-0279 221-1243 221-1244 221-1245 221-1246 221-1247
Funnels, analytical with long stem, SP Bel-Art
Imbuti Imbuti per filtrazione Imbuti analitici
PMP trasparente.
  • Good chemical resistance
  • Heat resistant to 177 °C
  • Vertical outer ribs prevent airlock
Imbuto per filtrazione rapida. Con nervature a spirale. Produce un effetto vortice che accelera notevolmente il passaggio del liquido. L'effetto si ottiene anche con carta da filtro standard inserita nell'imbuto. L'aria non viene intrappolata tra la carta da filtro e l'imbuto.