Stampa…
Imbuto per polveri, Nalgene®
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
4252-0065 4252-0080 4252-0150 4252-0100
221-0090EA 62.6 EUR
221-0090 221-0091 221-0093 221-0092
Imbuto per polveri, Nalgene®
Imbuti Imbuti per polveri
In PPCO traslucido.
  • Ottima resistenza ai prodotti chimici
  • Scanalature esterne per favorire la fuoriscita dell'aria
  • Autoclavabili
Per il travaso di materiali in polvere. Steli paralleli per evitare ostruzioni.
This shatter-proof alternative to glass is chemical resistant to a wide range of lab chemicals and reagents and can make a valuble contribution to lab safety programs.