Stampa…
Imbuto analitico, DURAN®
Fornitore: DWK Life Sciences
213313702 213314107 213314801
221-1711EA 38.4 EUR
221-1711 221-1712 221-1713
Imbuto analitico, DURAN®
Imbuti Imbuti per filtrazione Imbuti analitici
DURAN®, vetro borosilicato 3.3 trasparente.
  • Ottima resistenza chimica
  • Elevata resistenza termica
  • Minima dilatazione termica, quindi un'elevata resistenza alle variazioni di temperatura
Per filtraggio rapido.