Stampa…
Pinze per vetrini coprioggetto
Fornitore: RSG
615.104 615.105 015.145 015.130 015.105 015.104 415.105 415.104
232-2181EA 11.1 EUR
232-2181 232-2182 232-0196 232-0195 232-0194 232-0193 232-0198 232-0197
Pinze per vetrini coprioggetto
Pinzette
In acciaio inox
  • Per una facile e sicura manipolazione dei vetrini coprioggetto
  • Utilizzabili anche per altra strumentazione di laboratorio, come i setti filtranti
  • Facili da pulire