Stampa…
Pinzette
Fornitore: RSG
413.115 411.115
232-1981EA 31.4 EUR
232-1981 232-1982
Pinzette
Pinzette
In acciaio inox, rivestimento in PTFE.
  • Disponibile con design appuntito o smussato
  • Ottima resistenza chimica e termica
  • Superfici lisce per prevenire la contaminazione e facilitare le operazioni di pulizia