Stampa…
Pinzette a vuoto, aspirette®
Fornitore: HIRSCHMANN
9901500 9901600 9901601 9901700 9901605
232-2420EA 255 EUR
232-2420 9901600. 9901601. 9901700. HIRS9901605
Pinzette a vuoto, aspirette®
Pinzette
Pinzette a vuoto che funzionano a batteria per raccogliere e posizionare oggetti piani fino ad un peso unitario di 70 g.
  • Funzionamento ad un solo pulsante, forma ergonomica
  • Disponibile nella versione standard o nella versione conduttiva
  • Batteria ricaricabile circa 1 000 volte
Informazioni per l'ordine: La fornitura comprende un caricatore a spina e un set di aspirazione composto da 3 ugelli di aspirazione con ventose di silicone con Ø di 3,2/6 e 10 mm.