Stampa…
Matracci tarati, classe A, BLAUBRAND®
Fornitore: Brand
37045 37053 37046 37047 37048 37049 37050 37051 37052
612-2736EA 30.9 EUR
612-2736 612-3565 612-2563 612-2564 612-2565 612-2566 612-2567 612-2568 612-2569
Matracci tarati, classe A, BLAUBRAND®
Fiasche Matracci graduati
In vetro borosilicato 3.3, senza tappo.
  • Calibrati a contenere (TC, In), resistente agli acidi e alle basi
  • Graduazione e scritte in smalto blu a contrasto
  • Marcatura DE-M
  • Collo liscio
* Wide neck.
Certificazioni: DIN EN ISO 1042
Informazioni per l'ordine: Supplied with a batch certificate. Volumetric flasks also available on request with an individual certificate, a USP individual certificate or a DAkkS calibration certificate.