Stampa…
BLAUBRAND® Volumetric Flasks, Class A, Blue Markings
Fornitore: Brand
37256 37264 37265 37266 37288 37289 37294 37259 37260 37267 37258 37262 37263 37257 37261 37268
612-2738EA 50.7 EUR
612-2738 827-6453 612-2742 612-2743 612-2745 612-2746 612-2747 827-6448 827-6449 612-2744 827-6447 612-2741 827-6452 612-2739 612-2740 612-3654
BLAUBRAND® Volumetric Flasks, Class A, Blue Markings
Fiasche Matracci graduati
In vetro borosilicato 3.3, con tappo in vetro.
  • Calibrazione per contenere (TC, In)
  • Graduazioni e scritte in smalto blu a contrasto
  • Marcatura DE-M
*A collo largo.
Certificazioni: DIN EN ISO 1042
Informazioni per l'ordine: Forniti con certificato di lotto. Su richiesta è possibile acere anche certificati individuali, certificati USP e certificati di calibrazione DAkkS