Stampa…
Matracci tarati per l'analisi degli zuccheri secondo Kohlrausch
Fornitore: HIRSCHMANN
2970180 2970185
612-3524EA 30.2 EUR
612-3524 612-3525
Matracci tarati per l'analisi degli zuccheri secondo Kohlrausch
Fiasche Matracci graduati
DURAN®, vetro borosilicato, certificato di conformità (marcatura DE-M).
  • Calibrati a contenere (In)
  • Graduazione indelebile in smalto blu resistente agli acidi e alle basi
  • Certificazione di conformità con identificazione del lotto disponibile su Internet (www.hirschmannlab.de)