Stampa…
Matracci tarati, classe A, BLAUBRAND® ETERNA
Fornitore: Brand
36853 36854 36849 36847 36852 36838 36842 36843 36845 36848 36850 36851 36846 36841
612-5072EA 52.8 EUR
612-5072 612-2735 612-5068 612-5066 612-5071 612-5062 612-5063 612-5064 612-5065 612-5067 612-5069 612-5070 612-3652 612-3651
Matracci tarati, classe A, BLAUBRAND® ETERNA
Fiasche Matracci graduati
In vetro borosilicato 3.3 con tappo in PP.
  • Calibrazione per contenere (TC, In)
  • Graduazioni e iscrizioni in ETERNA colore ambra
  • Marcatura DE-M
*A collo largo.
Certificazioni: DIN EN ISO 1042
Informazioni per l'ordine: Forniti con certificato di lotto. Su richiesta è possibile acere anche certificati individuali, certificati USP e certificati di calibrazione DAkkS.