Stampa…
Matracci tarati, classe B, Nalgene®
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
4001-0050 4001-0100 4001-0250 4001-0500 4001-1000
612-3021EA 50.7 EUR
612-3021 612-3022 612-3024 612-3025 612-3026
Matracci tarati, classe B, Nalgene®
Fiasche Matracci graduati
In PMP (TPX®), trasparente, con tappo a vite in PP.
  • Estremamente resistente, misurazione precisa
  • Calibrato singolarmente con graduazioni colorate permanenti
  • Autoclavabile dopo aver rimosso il tappo dal collo filettato e aggiunto una piccola quantità di acqua al matraccio. Consigliata pulizia con detergenti alcalini leggeri fino a +60 °C (oltre questa soglia il processo potrebbe influenzare l'accuratezza)
ASTM E288 and ISO Standard 384 Class B
Certificazioni: ASTM E288 e ISO Standard 384 Classe B
Visualizza i codici
Specifiche
Environmentally Preferable Produzione a basso impatto
Certificazione ambientale NAR Certificate of Retirement