Stampa…
Matracci tarati, classe A, BLAUBRAND®
Fornitore: Brand
37438 37443 37445 37446 37447 37448 37449 37450 37451 37452 37453
612-0854EA 83.1 EUR
612-0854 612-0855 612-0856 612-0857 612-0858 612-0859 612-0860 612-0861 612-2748 612-0862 612-0863
Matracci tarati, classe A, BLAUBRAND®
Fiasche Matracci graduati
In vetro borosilicato 3.3 ambrato, con tappo in vetro ambrato.
  • Calibrazione per contenere (TC, In)
  • Graduazioni e scritte in smalto bianco a contrasto
  • Certificazione di conformità (marcatura DE-M)
*A collo largo.
Certificazioni: DIN EN ISO 1042.
Informazioni per l'ordine: Forniti con certificato di lotto. Su richiesta è possibile acere anche certificati individuali, certificati USP e certificati di calibrazione DAkkS.