Stampa…
Matracci tarati, classe A, BLAUBRAND®
Fornitore: Brand
37234 37236 37253 37254 37255 37291 37238 37243 37246 37247 37248 37251 37252 37290 37293 37249 37250 37245 37241_U 37233 37241
612-3689EA 46.2 EUR
612-3689 612-2737 612-5082 612-5083 612-3175 612-3146 612-5073 612-5074 612-5075 612-5076 612-5077 612-5080 612-5081 612-3141 612-3136 612-5078 612-5079 612-3653 612-6788 612-6787 612-6874
Matracci tarati, classe A, BLAUBRAND®
Fiasche Matracci graduati
In vetro borosilicato 3.3, con tappo in PP.
  • Calibrazione per contenere (TC, In)
  • Graduazioni e scritte in smalto blu a contrasto
  • Marcatura DE-M
* In addition to ISO
Certificazioni: DIN EN ISO 1042
Informazioni per l'ordine: Forniti con certificato di lotto. Su richiesta è possibile acere anche certificati individuali, certificati USP e certificati di calibrazione DAkkS
Promozione a tempo limitato
Questi articoli sono attualmente in promozione