Stampa…
Matracci, rotonde fondo, con due colli e giunti smerigliati standard
Fornitore: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
03213137 03213237 03213249 03213258 03214137 03214149 03214158 03214170 03214173 03214449 03214458 03214470 03214473 03214479 03214237 03214270 03214258 03214249 03214273 03211122 03211128 03211137 03211149 03214437 03213270
201-1190EA 30.4 EUR
201-1190 201-0329 201-0330 201-0331 201-1404 201-1406 201-1407 201-1410 271-1412 271-1407 271-1409 271-1411 201-0333 201-0334 LENZ03214237 LENZ03214270 LENZ03214258 LENZ03214249 LENZ03214273 201-1401 201-1402 271-1403 271-1405 201-0332 201-1191
Matracci, rotonde fondo, con due colli e giunti smerigliati standard
Fiasche Palloni a fondo tondo
In vetro borosilicato DURAN®, trasparente, con collo secondario ad angolo.
  • Ottima resistenza chimica
  • Resistenza ad alte temperature
  • Espansione termica minima per garantire una resistenza relativamente elevata alle variazioni di temperatura
Giunti a smeriglio standard sul collo centrale e collo laterale inclinato a 20°. Spazio bianco opaco per etichetta.