Stampa…
Palloni a fondo tondo con giunto smerigliato standard
Fornitore: VITLAB
107897 107797 107997
214-1422EA 136 EUR
214-1422 214-1421 214-1423
Palloni a fondo tondo con giunto smerigliato standard
Fiasche Palloni a fondo tondo
PFA, traslucido.
  • Ottima resistenza agli agenti chimici
  • Elevata resistenza termica, da −270 a +250 °C
  • Autoclavabili
Impiegabili anche come matracci di sicurezza per evaporatori a rotazione.