Stampa…
Palloni, a pera con giunti a smeriglio standard
Fornitore: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
03031413 03031422 03031428 03031437 03031922 03031928 03031937 03031949 03031449 03031410 03032928 03032937 03032949
201-1221EA 8.3 EUR
201-1221 201-1222 201-1223 201-1224 201-1041 201-0321 201-0322 201-1042 201-1040 201-0320 201-1043 201-1044 201-1045
Palloni, a pera con giunti a smeriglio standard
Fiasche Palloni con forma a pera
In vetro borosilicato 3.3 DURAN®, trasparente.
  • Ottima resistenza chimica
  • Resistenza ad alte temperature
  • Espansione termica minima per garantire una resistenza relativamente elevata alle variazioni di temperatura
Collo a smeriglio femmina standard e area di etichettatura bianca.