Stampa…
Parti di ricambio per matracci per filtrazione
Fornitore: DWK Life Sciences
292201009 292585407
519-4312EA 2.4 EUR
519-4312 519-4311
Parti di ricambio per matracci per filtrazione
Fiasche Matracci filtranti
Set di montaggio: anello di plastica (diritto) in PP, con guarnizione in gomma di silicone (VMQ).