Stampa…
Matracci per filtrazione sotto vuoto, Büchner, con tubolatura laterale, Nalgene®
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
DS4101-1000 DS4101-2000
516-0580EA 69.1 EUR
516-0580 215-8248
Matracci per filtrazione sotto vuoto, Büchner, con tubolatura laterale, Nalgene®
Fiasche Matracci filtranti
In PP, bianco.
  • Attacco per tubo da 45° per evitare intasamenti
  • Adattabile a tubi da 6,4 e 9,5 mm
  • Area di scrittura
  • 215-8248 è graduata
Monopezzo, per resistere da vuoto completo a 30 in. Hg.