Replacement impeller for Celstir® flasks
Fornitore: DWK Life Sciences
356899
356895
356910
356909
356907
356904
356902
356896
356893
356903
734-3162EA
375
EUR
734-3162
734-3160
734-3168
734-3167
734-3166
734-3165
734-3163
734-3161
734-3159
WHEA356903
Replacement impeller for Celstir® flasks
Dispositivi agitatori
Aste per agitatori