Stampa…
Kit asta per Spinner Flask Celstir®
Fornitore: DWK Life Sciences
356886 356878 356883 356885 356888 356874 356891 356880 356877
734-3156EA 245 EUR
734-3156 734-3152 734-3154 734-3155 734-3157 734-3150 734-3158 734-3153 734-3151
Kit asta per Spinner Flask Celstir®
Dispositivi agitatori Aste per agitatori
Asta in acciaio inox infrangibile a sostituzione dell'asta in vetro inclusa nelle fiasche Celstir®. Utilizzabile anche su fiasche Celstir® esistenti.