Stampa…
Fernbach culture flasks, DURAN®
Fornitore: DWK Life Sciences
215014307 215116203
391-0330EA 50 EUR
391-0330 391-0320
Fernbach culture flasks, DURAN®
Fiasche Fiasche per colture
DURAN®, vetro borosilicato 3.3 trasparente.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
Con collo svasato. Ideali per lo sviluppo di colture microbiologiche in terreno di coltura liquido. Consentono una crescita più rapida grazie ad una buona aerazione.