Stampa…
Flaconi per terreni di coltura, DURAN®
Fornitore: DWK Life Sciences
214512405 214513907 214514406 214515402 214516604 214517309 217732403 217733905 217734404 217735409
391-0522EA 37.3 EUR
391-0522 391-0524 391-0526 391-0528 391-0530 391-0532 391-0542 391-0544 391-0546 391-0548
Flaconi per terreni di coltura, DURAN®
Bottiglie Flaconi per colture cellulari
DURAN®, vetro borosilicato 3.3 trasparente.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
Con collo svasato o collo dritto per tappi in metallo. Con indicazione stampata del volume e area di scrittura.