Stampa…
Tappi a vite, ventilati, per matracci di Erlenmeyer, Nalgene®
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
4114-0038 4114-0045
214-1929EA 54.3 EUR
214-1929 214-1930
Tappi a vite, ventilati, per matracci di Erlenmeyer, Nalgene®
Ghiere Tappi per bottiglie
HDPE, blu con membrana in PTFE, sterili.
  • Confezione sterile, tappi confezionati singolarmente in busta di plastica termosigillata
  • Membrana in PTFE idrofobica da 0,2 µm termosigillata
  • Idonei per utilizzi solo con matracci di Erlenmeyer Nalgene® sterili e monouso
I tappi ventilati assicurano uno scambio sterile di gas tra la fiasca e le cellule in sospensione.