Stampa…
Matracci di Erlenmeyer con collo stretto e bordo svasato
Fornitore: SciLabware
1130/36D 1130/10D 1130/03 1130/05M 1130/12D 1130/26D 1130/30D 1130/16D 1130/32D 1130/02M 1130/06D 1130/11M 1130/14D 1130/20D 1130/08D
214-0040EA 113 EUR
214-0040 214-0055 214-0029 214-0030 214-0033 214-0037 214-0038 214-0035 214-0039 214-0028 214-0031 214-0032 214-0034 214-0036 BIBB1130/08D
Matracci di Erlenmeyer con collo stretto e bordo svasato
Fiasche Beute
Vetro PYREX®, trasparente.
  • Ottima resistenza chimica
  • Elevata resistenza termica
  • Ridotta dilatazione termica
Con scala graduata bianca per la lettura del contenuto e targhetta.
Certificazioni: ISO 1773