Stampa…
Matracci di Erlenmeyer con bordo, Nalgene®
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
4110-0250 4110-0500 4110-1000 4110-2000
710-4101EA 93.6 EUR
710-4101 710-4102 710-4103 710-4104
Matracci di Erlenmeyer con bordo, Nalgene®
Fiasche Beute
PC, trasparente.
  • Resistente a temperature comprese tra −135 a + 135 °C
  • Elevata resistenza meccanica, a prova di rottura
  • Buona resistenza chimica, ma non adatto per solventi, acidi forti o soluzioni alcaline
I frangi flutti agevolano la miscelazione. Ideali per fermentazioni di microorganismi o di colture cellulari. Sono un'ottima alternativa alle beute in vetro. Riproducono le stesse curve di crescita di E. coli e S. cervisiae.
Le beute con capacita di 500 e 1000 ml sono costituite da un collo dritto adatto a tappi da 38mm in acciaio inox o plastica.