Stampa…
Matraccio di Erlenmeyer, a collo stretto o largo, con bordo svasato, DURAN®
Fornitore: DWK Life Sciences
212161407 212161707 212162403 212163202 212163605 212163905 212164404 212165409 212166302 212166808 212167307 212261405 212261705 212262401 212263209 212263603 212263903 212264402 212265407 212266309 219902702 212162806 212165306
214-1102EA 10.8 EUR
214-1102 214-1104 214-1106 214-1108 214-1110 214-1112 214-1114 214-1116 214-1118 214-1120 214-1122 214-1152 214-1154 214-1156 214-1158 214-1160 214-1162 214-1164 214-1166 214-1168 214-0337 214-1107 214-0338
Matraccio di Erlenmeyer, a collo stretto o largo, con bordo svasato, DURAN®
Fiasche Beute
DURAN®, vetro borosilicato 3.3 trasparente.
  • Ottima resistenza chimica
  • Elevata resistenza termica
  • Espansione termica minima per garantire una resistenza relativamente elevata alle variazioni di temperatura
Con scala graduata e area di scrittura.
Con codice di rintracciabilità stampato (identificazione del lotto); 214-1102 senza codice di rintracciabilità.
*Non DIN ISO size
DIN ISO 24450 wide mouth (except 214-1152 and 214-1168)
Certificazioni: ISO 1773 a collo stretto
DIN ISO 24450 a collo largo