Stampa…
Matracci di Erlenmeyer con collo stretto e bordo svasato, Nalgene®
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
4102-0125 4102-1000 4102-2000 4103-0125 4103-0250 4102-0250
214-7102EA 144 EUR
214-7102 214-7105 214-7106 214-7122 214-7123 214-7103
Matracci di Erlenmeyer con collo stretto e bordo svasato, Nalgene®
Fiasche Beute
In PPCO traslucido o in PC trasparente.
  • Molto più sicuri rispetto ai matracci in vetro quando utilizzati con agitatori
  • Autoclavabili. Le ripetute sterilizzazioni in autoclave dei matracci in PC potrebbero comprometterne la resistenza meccanica
  • Superfici lisce per una pulizia facile e veloce
Matracci  in PPCO per usi generici di laboratorio. Lettura del contenuto facile. I matracci realizzati in PC sono progettati appositamente per la preparazione e conservazione di terreni nutritivi, nonché per numerose procedure di coltura. Il livello del liquido può essere letto con molta facilità e precisione.