Stampa…
Matracci di Erlenmeyer monouso con tappi a vite, Nalgene®
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
4112-0250 4112-0500 4112-2000 4112-0125 4112-1000
214-0137EA 224 EUR
214-0137 214-0138 214-0139 214-1925 214-1926
Matracci di Erlenmeyer monouso con tappi a vite, Nalgene®
Fiasche Beute
PETG, trasparente, con tappo in HDPE e fondo piano.
  • Il tappo a vite in HDPE può essere aperto parzialmente con un quarto di giro per essere sfiatato
  • Confezionati singolarmente
  • Rischio di 'cross contamination' ridotto
Matraccio Erlenmeyer sterile monouso. I matracci sterili monouso riducono il pericolo di contaminazioni crociate. Ideali per l'agitazione e le colture di cellule in sospensione, per la preparazione e la conservazione di terreni. A tenuta ermetica con scala graduata in rilievo.