Stampa…
Matracci di Erlenmeyer con collo largo e tappi a vite, Nalgene®
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
4109-0125 4109-0250 4109-0500 4109-1000
214-7222EA 120 EUR
214-7222 214-7223 214-7224 214-7225
Matracci di Erlenmeyer con collo largo e tappi a vite, Nalgene®
Fiasche Beute
PMP (TPX), trasparente con tappo a vite in PP.
  • Buona resistenza chimica
  • Resistenti a temperature fino a 150 °C (per breve tempo fino a 170 °C), autoclavabili
  • Buona resistenza alle microonde
Ideali per titolazione e per la preparazione e la conservazione di terreni di coltura.
Visualizza i codici
Specifiche
Environmentally Preferable Produzione a basso impatto
Certificazione ambientale NAR Certificate of Retirement