Stampa…
Matracci di Erlenmeyer con collo largo e tappi a vite, Nalgene®
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
4108-0125 4108-0250 4108-0500
214-7202EA 118 EUR
214-7202 214-7203 214-7204
Matracci di Erlenmeyer con collo largo e tappi a vite, Nalgene®
Fiasche Beute
PC trasparente con tappo a vite in PP.
  • Matracci robusti e più sicuri rispetto al vetro quando utilizzati con agitatori
  • Matracci e tappi autoclavabili, sebbene autoclavaggi ripetuti ne possano compromettere sia la resistenza meccanica che la trasparenza
  • Tappo sigillante senza liner per proteggere il contenuto da fuoriuscite e contaminazioni
Straordinari per la preparazione e la conservazione di terreni di coltura, e per molti altri metodi di coltura.