Stampa…
Matracci di Erlenmeyer con collo largo e tappi a vite, Nalgene®
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
4106-0125 4106-0250
214-7262EA 136 EUR
214-7262 214-7263
Matracci di Erlenmeyer con collo largo e tappi a vite, Nalgene®
Fiasche Beute
FEP, traslucido con tappo a vite in ETFE.
  • Eccellente resistenza ai prodotti chimici
  • Resistono a temperature comprese tra –270 e +205 °C (matracci) e da –100 a +150 °C (tappi)
  • Autoclavabili e sterilizzabili ripetutamente con metodi chimici
Infrangibili, semi trasparenti, non rilasciano contaminanti, resistenti a quasi tutti le sostanze chimiche. Idonei per tutti i solventi organici e per agenti fortemente ossidanti. Autoclavabili. Adatti per analisi di microelementi in acido nitrico concentrato.